Drukuj
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Chloro-3-(chlorocarbonyl)benzotrifluoride
PC9297-1G PC9297-25G
APOSPC9297-1GEA 145 PLN
APOSPC9297-1G APOSPC9297-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formuła: C₈H₃Cl₂F₃O
Temp. Wrzenia: 224 °C
Temp. topnienia: 33…35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115830
Numer CAS: 850156-39-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,III