Drukuj
2-Fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(Chlorocarbonyl)-2-fluoroanisole
PC9296-1G PC9296-25G PC9296-5G
APOSPC9296-1GEA 327 PLN
APOSPC9296-1G APOSPC9296-25G APOSPC9296-5G
2-Fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
2-Fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Formuła: C₈H₆ClFO₂
Temp. Wrzenia: 133 °C (12 mm Hg)
Temp. topnienia: 49…51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08277634
Numer CAS: 850563-45-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,III