Drukuj
2-Fluoro-6-methylbenzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-methylbenzene, α'-Bromo-3-fluoro-o-xylene
PC9288-1G PC9288-5G
APOSPC9288-1GEA 957 PLN
APOSPC9288-1G APOSPC9288-5G
2-Fluoro-6-methylbenzyl bromide
2-Fluoro-6-methylbenzyl bromide
Formuła: C₈H₈BrF
MW: 203.052 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660281
Numer CAS: 886502-18-7
Jednostka: 3265
ADR: 8 III