Drukuj
Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate, tech
Dostawca: Apollo Scientific
PC9274-1G PC9274-5G
APOSPC9274-1GEA 1150 PLN
APOSPC9274-1G APOSPC9274-5G
Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate, tech
Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate
Formuła: C₁₁H₉F₃O₃
Temp. Wrzenia: 66…72 °C (0,2 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01934868
Numer CAS: 110193-60-7