Drukuj
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC9187-1G PC9187-5G
APOSPC9187-1GEA 218 PLN
APOSPC9187-1G APOSPC9187-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formuła: C₁₀H₆ClF₃O₂
MW: 250.602 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03002852
Numer CAS: 682805-12-5