Drukuj
1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9183-25G PC9183-5G PC9183-1G
APOSPC9183-25GEA 2630 PLN
APOSPC9183-25G APOSPC9183-5G APOSPC9183-1G
1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene 98%
Formuła: C₈H₄Cl₂F₄
Temp. Wrzenia: 55,5 °C (3.8 mm Hg)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01320797
Numer CAS: 2629-68-7