Drukuj
4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9171-1G PC9171-5G PC9171-250MG
APOSPC9171-1GEA 226 PLN
APOSPC9171-1G APOSPC9171-5G APOSPC9171-250MG
4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₂BrF₂N
Temp. topnienia: 51…52 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09030640
Numer CAS: 126163-58-4