Drukuj
2-Chloro-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloro-5-fluoro-4-hydrazinobenzotrifluoride
PC9168-1G PC9168-250MG
APOSPC9168-1GEA 963 PLN
APOSPC9168-1G APOSPC9168-250MG
2-Chloro-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
2-Chloro-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formuła: C₇H₅ClF₄N₂
MW: 228.575 g/mol
Temp. topnienia: 73…75 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04972729
Numer CAS: 110499-66-6