Drukuj
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC9120-1G PC9120-5G PC9120-10G
APOSPC9120-1GEA 290 PLN
APOSPC9120-1G APOSPC9120-5G APOSPC9120-10G
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 99%
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Formuła: C₁₀H₁₂F₃N₃
Temp. Wrzenia: 106 °C (1,5 mm Hg)
Temp. topnienia: 45…47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00114705
Numer CAS: 87394-63-6
Jednostka: 3259
ADR: 8,III