Drukuj
4-(Aminomethyl)-2-fluorobenzonitrile ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC911412-100MG PC911412-250MG
APOSPC911412-100MGEA 2890 PLN
APOSPC911412-100MG APOSPC911412-250MG
4-(Aminomethyl)-2-fluorobenzonitrile ≥98%
4-(Aminomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Formuła: C₈H₇FN₂
MW: 150.153 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06658314
Numer CAS: 368426-73-7