Drukuj
8-Fluoro-2,4(1h,3H)-quinazolinedione 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC911372-1G PC911372-5G
APOSPC911372-1GEA 1280 PLN
APOSPC911372-1G APOSPC911372-5G
8-Fluoro-2,4(1h,3H)-quinazolinedione 97%
8-Fluoro-2,4(1h,3H)-quinazolinedione
Formuła: C₈H₅FN₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09954844
Numer CAS: 959236-96-5