Drukuj
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC911333-1G PC911333-250MG PC911333-5G
APOSPC911333-1GEA 627 PLN
APOSPC911333-1G APOSPC911333-250MG APOSPC911333-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253.453 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD21607478
Numer CAS: 1269232-93-0