Drukuj
2-(2-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC911159-1G PC911159-5G
APOSPC911159-1GEA 1040 PLN
APOSPC911159-1G APOSPC911159-5G
2-(2-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 98%
2-(2-Fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
Formuła: C₉H₁₂FN·ClH
MW: 189.658 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11870090
Numer CAS: 1202751-82-3