Drukuj
2-(3-Fluorophenylamino)acetic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC911148-1G PC911148-250MG
APOSPC911148-1GEA 1280 PLN
APOSPC911148-1G APOSPC911148-250MG
2-(3-Fluorophenylamino)acetic acid 95%
2-(3-Fluorophenylamino)acetic acid
Formuła: C₈H₈FNO₂
MW: 169.153 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10029158
Numer CAS: 5319-43-7