Drukuj
3-(Difluoromethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC911011-100MG PC911011-250MG
APOSPC911011-100MGEA 269 PLN
APOSPC911011-100MG APOSPC911011-250MG
3-(Difluoromethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
3-(Difluoromethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde
Formuła: C₈H₆F₂O₃
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00720656
Numer CAS: 53173-70-9