Drukuj
Ethyl 2-[(3-fluorophenyl)amino]acetate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethyl (3-fluorophenyl)glycinate
PC910928-1G PC910928-5G
APOSPC910928-1GEA 269 PLN
APOSPC910928-1G APOSPC910928-5G
Ethyl 2-[(3-fluorophenyl)amino]acetate 98%
Ethyl 2-[(3-fluorophenyl)amino]acetate
Formuła: C₁₀H₁₂FNO₂
MW: 197.206 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11152956
Numer CAS: 2573-30-0