Drukuj
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Chloro-6-trifluoromethyl-pyridine-3-carbaldehyde
PC910896-1G PC910896-5G
APOSPC910896-1GEA 406 PLN
APOSPC910896-1G APOSPC910896-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formuła: C₇H₃ClF₃NO
MW: 209.553 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09907845
Numer CAS: 944900-06-5