Drukuj
N-Isobutyl 3-fluorobenzylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC910858-1G PC910858-5G
APOSPC910858-1GEA 1100 PLN
APOSPC910858-1G APOSPC910858-5G
N-Isobutyl 3-fluorobenzylamine 98%
N-Isobutyl 3-fluorobenzylamine
Formuła: C₁₁H₁₆FN
MW: 181.25 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11139645
Numer CAS: 1019578-68-7