Drukuj
3'-Fluoro-4'-methoxypropiophenone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC9108-1G PC9108-50MG PC9108-250MG PC9108-500MG PC9108-5G
APOSPC9108-1GEA 1110 PLN
APOSPC9108-1G APOSPC9108-50MG APOSPC9108-250MG APOSPC9108-500MG APOSPC9108-5G
3'-Fluoro-4'-methoxypropiophenone
3'-Fluoro-4'-methoxypropiophenone
Formuła: C₁₀H₁₁FO₂
Temp. Wrzenia: 160…162 °C (15 mm Hg)
Temp. topnienia: 81…86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01814881
Numer CAS: 586-22-1