Drukuj
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC910371-1G PC910371-250MG
APOSPC910371-1GEA 2410 PLN
APOSPC910371-1G APOSPC910371-250MG
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₈H₇ClF₃N
MW: 209.596 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09907679
Numer CAS: 1379346-32-3