Drukuj
4,5-Difluoro-2-methoxyphenol 96%
Dostawca: Apollo Scientific
PC910258-100MG PC910258-1G PC910258-250MG
APOSPC910258-100MGEA 911 PLN
APOSPC910258-100MG APOSPC910258-1G APOSPC910258-250MG
4,5-Difluoro-2-methoxyphenol 96%
4,5-Difluoro-2-methoxyphenol
Formuła: C₇H₆F₂O₂
MW: 160.118 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14706859
Numer CAS: 246029-17-4