Drukuj
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC910230-1G PC910230-5G
APOSPC910230-1GEA 894 PLN
APOSPC910230-1G APOSPC910230-5G
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenol 95%
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenol
Formuła: C₇H₇FO₂
MW: 142.128 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03412237
Numer CAS: 2357-33-7