Drukuj
1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC910151-1G PC910151-500MG
APOSPC910151-1GEA 2340 PLN
APOSPC910151-1G APOSPC910151-500MG
1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₃Cl₂F₃O
MW: 230.999 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD22199810
Numer CAS: 151276-10-7