Drukuj
2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC910138-1G PC910138-250MG PC910138-5G PC910138-25G
APOSPC910138-1GEA 1970 PLN
APOSPC910138-1G APOSPC910138-250MG APOSPC910138-5G APOSPC910138-25G
2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₃ClF₄O
MW: 214.545 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22580940
Numer CAS: 128540-52-3