Drukuj
4-Fluoro-2-(methylsulphanyl)-1-nitrobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC909184-1G PC909184-5G
APOSPC909184-1GEA 1560 PLN
APOSPC909184-1G APOSPC909184-5G
4-Fluoro-2-(methylsulphanyl)-1-nitrobenzene 98%
4-Fluoro-2-(methylsulphanyl)-1-nitrobenzene
Formuła: C₇H₆FNO₂S
MW: 187.191 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22489274
Numer CAS: 78227-84-6