Drukuj
5-(trifluoromethyl)-1H-benzo-1,2,3-triazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC909150-1G PC909150-5G PC909150-10G
APOSPC909150-1GEA 836 PLN
APOSPC909150-1G APOSPC909150-5G APOSPC909150-10G
5-(trifluoromethyl)-1H-benzo-1,2,3-triazole 95%
5-(trifluoromethyl)-1H-benzo-1,2,3-triazole
Formuła: C₇H₄F₃N₃
MW: 187.122 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173974
Numer CAS: 1548-67-0