Drukuj
6-Fluoro-1-methyl-1,2,3-benzotriazole 96%
Dostawca: Apollo Scientific
PC909142-1G PC909142-5G
APOSPC909142-1GEA 1100 PLN
APOSPC909142-1G APOSPC909142-5G
6-Fluoro-1-methyl-1,2,3-benzotriazole 96%
6-Fluoro-1-methyl-1,2,3-benzotriazole
Formuła: C₇H₆FN₃
MW: 151.141 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD25121771
Numer CAS: 1445322-54-2