Drukuj
1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC908932-1G PC908932-5G
APOSPC908932-1GEA 110 PLN
APOSPC908932-1G APOSPC908932-5G
1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol 98%
1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
Formuła: C₈H₈F₂O
MW: 158.145 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08442288
Numer CAS: 321318-21-2