Drukuj
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)aniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC908779-1G PC908779-5G
APOSPC908779-1GEA 633 PLN
APOSPC908779-1G APOSPC908779-5G
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)aniline 95%
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)aniline
Formuła: C₇H₈FNO₂S
MW: 189.207 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13191582
Numer CAS: 1197193-21-7