Drukuj
3-(3-Fluorophenoxy)propylamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC908667-1G PC908667-5G
APOSPC908667-1GEA 1020 PLN
APOSPC908667-1G APOSPC908667-5G
3-(3-Fluorophenoxy)propylamine 95%
3-(3-Fluorophenoxy)propylamine
Formuła: C₉H₁₂FNO
MW: 169.196 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09741966
Numer CAS: 116753-49-2