Drukuj
5-Bromo-2,4-difluoroiodobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2,4-difluoro-5-iodobenzene
PC9081-1G PC9081-25G PC9081-5G
APOSPC9081-1GEA 110 PLN
APOSPC9081-1G APOSPC9081-25G APOSPC9081-5G
5-Bromo-2,4-difluoroiodobenzene 98%
5-Bromo-2,4-difluoroiodobenzene
Formuła: C₆H₂BrF₂I
MW: 318.885 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08458121
Numer CAS: 914636-91-2