Drukuj
4-Fluoro-N-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC908002-1G PC908002-5G
APOSPC908002-1GEA 1020 PLN
APOSPC908002-1G APOSPC908002-5G
4-Fluoro-N-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
4-Fluoro-N-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₈H₇F₄N
MW: 193.141 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11655738
Numer CAS: 216982-01-3