Drukuj
2,4-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC908001-1G PC908001-5G
APOSPC908001-1GEA 1060 PLN
APOSPC908001-1G APOSPC908001-5G
2,4-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
2,4-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₃Cl₂FO
MW: 193.003 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD26407306
Numer CAS: 1785621-05-7