Drukuj
(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (R)-1-(3-Fluorophenyl)ethanamine, (R)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine
PC9079-1G PC9079-250MG
APOSPC9079-1GEA 545 PLN
APOSPC9079-1G APOSPC9079-250MG
(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine 97%
(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Formuła: C₈H₁₀FN
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06761859
Numer CAS: 761390-58-3
Jednostka: 2735
ADR: 8,III