Drukuj
4-Fluorophenyl methanesulphonate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC907562-1G PC907562-250MG
APOSPC907562-1GEA 4430 PLN
APOSPC907562-1G APOSPC907562-250MG
4-Fluorophenyl methanesulphonate 98%
4-Fluorophenyl methanesulphonate
Formuła: C₇H₇FO₃S
MW: 190.192 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16036342
Numer CAS: 72358-72-6