Drukuj
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
PC907130-250MG PC907130-1G PC907130-5G
APOSPC907130-250MGEA 836 PLN
APOSPC907130-250MG APOSPC907130-1G APOSPC907130-5G
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₃F₅O₂
MW: 226.1 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631618
Numer CAS: 261945-05-5