Drukuj
3-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC907017-10G PC907017-1G PC907017-5G PC907017-100G PC907017-25G
APOSPC907017-10GEA 2360 PLN
APOSPC907017-10G APOSPC907017-1G APOSPC907017-5G APOSPC907017-100G APOSPC907017-25G
3-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine 95%
3-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine
Formuła: C₅H₄FIN₂
MW: 238.002 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD22628097
Numer CAS: 1321612-85-4