Drukuj
2,6-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC906876-1G PC906876-250MG
APOSPC906876-1GEA 691 PLN
APOSPC906876-1G APOSPC906876-250MG
2,6-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
2,6-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₃Cl₂FO
Temp. topnienia: 63…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09835189
Numer CAS: 178813-77-9