Drukuj
3-Bromo-4-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
PC906734-1G PC906734-5G PC906734-25G
APOSPC906734-1GEA 139 PLN
APOSPC906734-1G APOSPC906734-5G APOSPC906734-25G
3-Bromo-4-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylamine 97%
3-Bromo-4-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylamine
Formuła: C₇H₄BrF₄N
MW: 258.011 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11520114
Numer CAS: 1233026-11-3
Jednostka: 1759
ADR: 8 III