Drukuj
2,2-Difluoropropylamine hydrochloride 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Amino-2,2-difluoropropane hydrochloride, 2,2-Difluoropropan-1-amine hydrochloride
PC9057-1G PC9057-250MG PC9057-5G
APOSPC9057-1GEA 139 PLN
APOSPC9057-1G APOSPC9057-250MG APOSPC9057-5G
2,2-Difluoropropylamine hydrochloride 95+%
2,2-Difluoropropylamine hydrochloride
Formuła: C₃H₇F₂N·ClH
Temp. topnienia: 235…239 °C
Gęstość: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659051
Numer CAS: 868241-48-9