Drukuj
Methyl 2-(3-fluoro-4-methylphenyl)acetate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC905558-1G PC905558-5G
APOSPC905558-1GEA 406 PLN
APOSPC905558-1G APOSPC905558-5G
Methyl 2-(3-fluoro-4-methylphenyl)acetate 95%
Methyl 2-(3-fluoro-4-methylphenyl)acetate
Formuła: C₁₀H₁₁FO₂
MW: 182.192 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12025313
Numer CAS: 787585-29-9