Drukuj
Potassium trifluoro(oxan-4-ylmethoxymethyl)boranuide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC905466-1G PC905466-250MG PC905466-5G
APOSPC905466-1GEA 1680 PLN
APOSPC905466-1G APOSPC905466-250MG APOSPC905466-5G
Potassium trifluoro(oxan-4-ylmethoxymethyl)boranuide 95%
Potassium trifluoro(oxan-4-ylmethoxymethyl)boranuide
Formuła: C₇H₁₃BF₃O₂·K
MW: 236.081 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD11505934
Numer CAS: 1350320-55-6