Drukuj
Potassium (chloromethyl)trifluoroborate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC905379-1G PC905379-5G
APOSPC905379-1GEA 240 PLN
APOSPC905379-1G APOSPC905379-5G
Potassium (chloromethyl)trifluoroborate 95%
Potassium (chloromethyl)trifluoroborate
Formuła: CH₂BClF₃·K
MW: 156.384 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD11052821
Numer CAS: 1279123-64-6