Drukuj
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
PC905310-1G PC905310-250MG
APOSPC905310-1GEA 1220 PLN
APOSPC905310-1G APOSPC905310-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formuła: C₇H₂ClF₃N₂
MW: 206.552 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10697685
Numer CAS: 624734-22-1