Drukuj
Potassium tert-butyl N-[2-(trifluoroboranuidyl)ethyl]carbamate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Potassium, Potassium 2-(Boc-aminoethyl)trifluoroborate, Potassium (2-((tert-butoxycarbonyl)amino)ethyl)trifluoroborate, trifluoro-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]ethyl]boranuide
PC905181-1G PC905181-5G
APOSPC905181-1GEA 472 PLN
APOSPC905181-1G APOSPC905181-5G
Potassium tert-butyl N-[2-(trifluoroboranuidyl)ethyl]carbamate 95%
Potassium tert-butyl N-[2-(trifluoroboranuidyl)ethyl]carbamate
Formuła: C₇H₁₄BF₃NO₂·K
MW: 251.096 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10698613
Numer CAS: 926280-83-3