Drukuj
N-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)formamide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC905146-1G PC905146-250MG
APOSPC905146-1GEA 3240 PLN
APOSPC905146-1G APOSPC905146-250MG
N-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)formamide 95%
N-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)formamide
Formuła: C₈H₈FNO₂
MW: 169.153 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19441833
Numer CAS: 1313712-60-5