Drukuj
4-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC905140-1G PC905140-250MG
APOSPC905140-1GEA 545 PLN
APOSPC905140-1G APOSPC905140-250MG
4-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
4-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formuła: C₉H₆FNO
MW: 163.148 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00056930
Numer CAS: 23073-31-6