Drukuj
2-Chloro-5'-fluoroacetophenone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Chloro-1-(3-fluorophenyl)ethanone
PC905062-1G PC905062-250MG
APOSPC905062-1GEA 2640 PLN
APOSPC905062-1G APOSPC905062-250MG
2-Chloro-5'-fluoroacetophenone 95%
2-Chloro-5'-fluoroacetophenone
Formuła: C₈H₆ClFO
Temp. topnienia: 27…32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09992878
Numer CAS: 53688-18-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,III