Drukuj
N-(3-Fluoro-2-chloro-phenyl)-formamide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC904889-1G PC904889-250MG
APOSPC904889-1GEA 2180 PLN
APOSPC904889-1G APOSPC904889-250MG
N-(3-Fluoro-2-chloro-phenyl)-formamide 95%
N-(3-Fluoro-2-chloro-phenyl)-formamide
Formuła: C₇H₅ClFNO
MW: 173.572 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19441850
Numer CAS: 1070892-66-8