Drukuj
5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC904824-100MG PC904824-1G PC904824-250MG
APOSPC904824-100MGEA 472 PLN
APOSPC904824-100MG APOSPC904824-1G APOSPC904824-250MG
5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one 97%
5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
Formuła: C₁₀H₉FO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08234371
Numer CAS: 93742-85-9